Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu 0.01 mol/l (0.01 N) roztwór wodny, VOLUSOL® roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
309337.1000EA 250 PLN
309337.1000
tiosiarczan (VI) sodu 0.01 mol/l (0.01 N) roztwór wodny, VOLUSOL® roztwór volumetryczny
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00998 - 0.01002 mol/l