Drukuj
Wodorotlenek sodu 5 mol/l, EMPROVE® EXPERT do produkcji biofarmaceutycznej, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
1.37041.2500 1.37041.9025 1.37041.9950 1.37041.9200 1.37041.9958
1.37041.2500EA 0 PLN
1.37041.2500 1.37041.9025 1.37041.9950 1.37041.9200 1.37041.9958
Wodorotlenek sodu 5 mol/l, EMPROVE® EXPERT do produkcji biofarmaceutycznej, SAFC®
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 109 °C (1013 hPa)
Gęstość: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,