Drukuj
Wodorotlenek sodu 4 mol/l (4 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric Carbonate_low
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
191373MEA 218 PLN
191373M 191376P
Wodorotlenek sodu 4 mol/l (4 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric Carbonate_low
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 1.15 kg/l
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
CO₃ (as Na₂CO₃) Max. 0.2 %
NIST traceable Confirmed