Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.5 M NaOH (0.5N) Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Caustic soda
319503-2L 319503-500ML
319503-2LEA 192 PLN
319503-2L 319503-500ML
Wodorotlenek sodu 0.5 M NaOH (0.5N) Volumetric, Fluka™
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: >100 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 1.020 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 0.4900 - 0.5100 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.010 N
Traceable to NIST SRM complying
Vapor Density >1 (vs air)