Wodorotlenek sodu standardised solution 0.5 N in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Caustic soda
35627.K2
35627.M4
35627.K2EA
280
PLN
35627.K2
35627.M4
Wodorotlenek sodu standardised solution 0.5 N in aqueous solution
Wodorotlenek sodu
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 3266
MDL No.: MFCD00003548
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temp. Wrzenia: ∼105 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 323 Gęstość: 1.02 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,08627 |