Wodorotlenek sodu solution_standardised 0.05 N aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Caustic soda
35623.K2
35623.K7
35623.M4
35623.K2EA
286
PLN
35623.K2
35623.K7
35623.M4
Wodorotlenek sodu solution_standardised 0.05 N aqueous solution
Wodorotlenek sodu
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003548
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temp. Wrzenia: 1390 Temp. topnienia: 323 Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,08627 |