Drukuj
Wodorotlenek potasu 8 mol/l (8 N) in water, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
380625000 380620020 380620100
ACRO380625000EA 186 PLN
ACRO380625000 ACRO380620020 ACRO380620100
Wodorotlenek potasu 8 mol/l (8 N) in water, pure
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320
Temp. topnienia: 360
Gęstość: 1.326 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,07806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Strength 7.984 to 8.016 N (20°C)
Composition 448 g/l (g KOH/l H20)