Drukuj
Bromowodór 33% (w/w) in glacial acetic acid, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrogen bromide
123180010 123185000 123180025
ACRO123180010EA 796 PLN
ACRO123180010 ACRO123185000 ACRO123180025
Bromowodór 33% (w/w) in glacial acetic acid, pure
Bromowodór
Formuła: HBr
MW: 80.91 g/mol
Temp. Wrzenia: -66.7
Temp. topnienia: -86
Gęstość: 1.42 g/cm³
Temp. Zapłonu: 39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011323
Numer CAS: 10035-10-6
Numer WE (dawny EINECS): 233-113-0
Jednostka: 2920
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,04799
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to yellow-orange Solution (May darken on storage)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH 31.5 to 36.5 % (HBr)
Particle size ≥50 % (> 32 µm)
Residue after ignition ≤0.05 %
pH 5 to 7
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm