Wodorotlenek potasu 0.1 mol/l (0.1 N) methanol, AVS TITRINORM Volumetric
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Potash caustic, Caustic potash
32304.291EA
236
PLN
32304.291
32304.427
Wodorotlenek potasu 0.1 mol/l (0.1 N) methanol, AVS TITRINORM Volumetric
Wodorotlenek potasu
Formuła:
KOH MW: 56.11 g/mol Temp. Wrzenia: 1320 Temp. topnienia: 360 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003553 Numer CAS: 1310-58-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3 Jednostka: 2924 ADR: 3 (8) II Klasyfikacja Merck : 12,07806 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |
Colouration | Max. 100 APHA |
NIST traceable | Confirmed |