Drukuj
Wodorotlenek potasu 0.1 M KOH (0.1N) Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
35125-1L 35125-10L-VP
35125-1LEA 333 PLN
35125-1L 35125-10L-VP
Wodorotlenek potasu 0.1 M KOH (0.1N) Volumetric, Fluka™
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320
Temp. topnienia: 360
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Klasyfikacja Merck : 12,07806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective