Drukuj
Wodorotlenek potasu solution_standardised 0.1 N aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
35599.K2 35599.M4
35599.K2EA 283 PLN
35599.K2 35599.M4
Wodorotlenek potasu solution_standardised 0.1 N aqueous solution
Wodorotlenek potasu
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320
Temp. topnienia: 360
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,07806