Bromowodór 48% (w/w) in aqueous solution , 99,9999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hydrogen bromide
10991.AA
10991.AE
10991.AP
10991.AAEA
239
PLN
10991.AA
10991.AE
10991.AP
Bromowodór 48% (w/w) in aqueous solution , 99,9999% (metals basis)
Bromowodór
Purity: 99.9999%
CAS No.: 10035-10-6
Molecular Formula: HBr
Formula Weight: 80.92
Physical Form: Liquid
Density: 1.490
Appearance: Colourless to faint yellow
Beilstein Reference: 3587158
Merck Reference: 14,4778
UN No.: 1788
MDL No.: MFCD00011323
Formuła:
HBr MW: 80.91 g/mol Temp. Wrzenia: -66.7 Temp. topnienia: -86 Gęstość: 1.490 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011323 Numer CAS: 10035-10-6 Numer WE (dawny EINECS): 233-113-0 Jednostka: 1788 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,4778 |