Drukuj
Bromowodór 48% in water, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
123170010 123170025
ACRO123170010EA 507 PLN
ACRO123170010 ACRO123170025
Bromowodór 48% in water, czysty
Bromowodór
Formuła: HBr
Temp. topnienia: –11 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011323
Numer CAS: 10035-10-6
Numer WE (dawny EINECS): 233-113-0
Jednostka: 1788
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to orange Solution (May darken on storage)
Titration with NaOH ≥47 %
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %