Drukuj
Bromowodór 47%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrogen bromide
20208.297EA 513 PLN
20208.297 VWRC20208.460
Bromowodór 47%, GPR RECTAPUR®
Bromowodór
Formuła: HBr
MW: 80.91 g/mol
Temp. Wrzenia: -66.7
Temp. topnienia: -86
Gęstość: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011323
Numer CAS: 10035-10-6
Numer WE (dawny EINECS): 233-113-0
Jednostka: 1788
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,04799
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 47 %
Phosphate, Phosphite (as PO4) max 0.002%
Sulphate and sulphite (as SO4) max 0.005%
Heavy metals (as Pb) max 0.001%
Fe (Iron) max 0.0005%