Drukuj
Dichromian(VI) potasu 1/60 mol/l (0.1 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
191005XEA 385 PLN
191005X
Dichromian(VI) potasu 1/60 mol/l (0.1 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dichromian(VI) potasu
Formuła: K₂Cr₂O₇
MW: 294,18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011367
Numer CAS: 7778-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6
Jednostka: 3287
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.01663 - 0.01670 mol/l
NIST traceable Confirmed