Kwas metanosulfonowy 70% ≥70%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17803.AE
A17803.AP
A17803.0F
A17803.AEEA
201
PLN
A17803.AE
A17803.AP
A17803.0F
Kwas metanosulfonowy 70% ≥70%
Kwas metanosulfonowy
CAS No.: 75-75-2
Molecular Formula: CH3SO3H
Formula Weight: 96.10
Flash Point:
Formuła:
CH₃SO₃H Gęstość: 1,320 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007518 Numer CAS: 75-75-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-898-6 Jednostka: 2586 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,5954 |