Drukuj
Kwas metanosulfonowy 70% 70%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
125620010 125622500 125620050
ACRO125620010EA 516 PLN
ACRO125620010 ACRO125622500 ACRO125620050
Kwas metanosulfonowy 70% 70%, pure
Kwas metanosulfonowy
Formuła: CH₃SO₃H
MW: 96.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 217
Temp. topnienia: –54 °C
Gęstość: 1.35 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007518
Numer CAS: 75-75-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-898-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
Color scale ≤25 APHA
Titration with NaOH 69.5 to 70.5 %
Chloride (Cl) ≤25 ppm