Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 2.5 M H2SO4 (5N) volumetric solution, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
35348-10L-VP 35348-1L 35348-5L-VP
35348-10L-VPEA 2400 PLN
35348-10L-VP 35348-1L 35348-5L-VP
Kwas siarkowy(VI) 2.5 M H2SO4 (5N) volumetric solution, Fluka™
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temp. Wrzenia: >100 °C (1,013 hPa)
Gęstość: 1,180 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-755-4
Jednostka: 2796
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.995 - 1.005
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective