Drukuj
Metanolan sodu 30% in methanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
519952-1L 519952-2.5L 519952-25ML
SIAL519952-1LEA 107 PLN
SIAL519952-1L SIAL519952-2.5L SIAL519952-25ML
Metanolan sodu 30% in methanol, Sigma-Aldrich®
Metanolan sodu
Formuła: CH₃NaO
Gęstość: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00012179
Numer CAS: 124-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-699-5
Jednostka: 1289
ADR: 3,III