Drukuj
Metanolan sodu 30% in methanol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500 8.18194.9050 8.18194.9200
8.18194.0100EA 166 PLN
8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500 8.18194.9050 8.18194.9200
Metanolan sodu 30% in methanol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Metanolan sodu
Formuła: CH₃NaO
Gęstość: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012179
Numer CAS: 124-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-699-5
Jednostka: 1289
ADR: 3 (8),III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (reaction)
Melting Point 2 - 6 °C
Boiling Point 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 34 hPa (20 °C)
Flash Point 33 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 455 °C Methanol