Metanolan sodu 30% (w/w) 5.4 M in methanol, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Metoksylan sodu
168600010
168600250
168600025
168600100
168600251
ACRO168600010EA
251
PLN
ACRO168600010
ACRO168600250
ACRO168600025
ACRO168600100
ACRO168600251
Metanolan sodu 30% (w/w) 5.4 M in methanol, pure
Metanolan sodu
Formuła:
CH₃NaO Temp. topnienia: 1…5 °C Gęstość: 0,97 g/cm³ Temp. Zapłonu: 33 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012179 Numer CAS: 124-41-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-699-5 Jednostka: 1289 ADR: 3,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Colorless to light yellow Solution |
Strength | 5.3 to 5.6 M |
Titration Argentometric | ≥94.0 to ≤106.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |