Metanolan sodu ∼30% w/w methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Metoksylan sodu
B21872.AP
B21872.0F
B21872.APEA
259
PLN
B21872.AP
B21872.0F
Metanolan sodu ∼30% w/w methanol
Metanolan sodu
CAS No.: 124-41-4
Molecular Formula: CH3ONa
Formula Weight: 54.02
Flash Point: 16°(61°F)
Odour: Alcohol-like
Melting Point:
Formuła:
CH₃NaO MW: 54.02 g/mol Temp. Wrzenia: 93 °C Temp. topnienia: <6 °C Gęstość: 0.969 Temp. Zapłonu: 16 °C (61 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012179 Numer CAS: 124-41-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-699-5 Jednostka: 1289 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 14,8643 |