Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 0.1 mol/l (0.2 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: REAGECON
SU20105 SU20101
REGESU20105EA 314 PLN
REGESU20105 REGESU20101
Kwas siarkowy(VI) 0.1 mol/l (0.2 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8,II