Kwas siarkowy(VI) standardised solution 0.2 N roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45062.M4
45062.K7
45062.K2
45062.M4EA
1190
PLN
45062.M4
45062.K7
45062.K2
Kwas siarkowy(VI) standardised solution 0.2 N roztwór wodny
Kwas siarkowy(VI)
Molecular Formula: H2SO4
Formula Weight: 98.08
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00064589
Formuła:
H₂SO₄ Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 2796 ADR: 8,II |