Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 0.05 mol/l (0.1 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: REAGECON
SU20055 SU20051
REGESU20055EA 242 PLN
REGESU20055 REGESU20051
Kwas siarkowy(VI) 0.05 mol/l (0.1 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8,II