Drukuj
2-Propanol ≥70% (v/v), SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
1.37040.9025 1.37040.1000
1.37040.9025EA 0 PLN
1.37040.9025 1.37040.1000
2-Propanol ≥70% (v/v), SAFC®
2-Propanol
Formuła: (CH₃)₂CHOH
Gęstość: 0,8…0.92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7
Jednostka: 1219
ADR: 3,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM