Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
7103.1000EA 381 PLN
7103.1000 7103.9010 7103.9020
Kwas siarkowy(VI) 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8 II