Drukuj
Kwas siarkowy(VI) solution_standardised 0.1 N aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35651.K2 35651.M4
35651.K2EA 289 PLN
35651.K2 35651.M4
Kwas siarkowy(VI) solution_standardised 0.1 N aqueous solution
Kwas siarkowy(VI)
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00064589
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8 II