Drukuj
5-Amino-1-pentanol 50% in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Amino-1-pentanol
387911000 387918000 387910250
ACRO387911000EA 632 PLN
ACRO387911000 ACRO387918000 ACRO387910250
5-Amino-1-pentanol 50% in aqueous solution
5-Aminopentan-1-ol
Formuła: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 222
Temp. topnienia: 36
Gęstość: 0.987 g/cm³
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008237
Numer CAS: 2508-29-4
Numer WE (dawny EINECS): 219-718-2
Jednostka: 2735
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl 48.0 to 52.0 %