Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 0.01 mol/l (0.02 N) aqueous solution Volumetric
Dostawca: REAGECON
SU20015 SU20011
REGESU20015EA 251 PLN
REGESU20015 REGESU20011
Kwas siarkowy(VI) 0.01 mol/l (0.02 N) aqueous solution Volumetric
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8 II