Drukuj
Etyloamina 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
471208-100ML 471208-500ML
SIAL471208-100MLEA 113 PLN
SIAL471208-100ML SIAL471208-500ML
Etyloamina 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Etyloamina
Formuła: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 17
Temp. topnienia: -81.1
Gęstość: 0.689
Temp. Zapłonu: -37
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008160
Numer CAS: 75-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-834-7
Jednostka: 2270
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03797