Drukuj
Dimetyloamina 40% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
426458-100ML 426458-1L 426458-2L
SIAL426458-100MLEA 157 PLN
SIAL426458-100ML SIAL426458-1L SIAL426458-2L
Dimetyloamina 40% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dimetyloamina
Formuła: C₂H₇N
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008288
Numer CAS: 124-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-697-4
Jednostka: 1160
ADR: 3,II