Drukuj
Dimetyloamina 40% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22033.1000 8.22033.2500
8.22033.1000EA 126 PLN
8.22033.1000 8.22033.2500
Dimetyloamina 40% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dimetyloamina
Formuła: C₂H₇N
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008288
Numer CAS: 124-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-697-4
Jednostka: 1160
ADR: 3 (8),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -38 °C
Boiling Point 51 - 100 °C
Vapor Pressure 263 hPa (20 °C)
Flash Point -18.5 °C
Refractive Index 1.37 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 12.3 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O)
Ignition Point 415 °C