Dimetyloamina 40% (w/w) in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43261.KV
43261.KW
43261.KVEA
409
PLN
43261.KV
43261.KW
Dimetyloamina 40% (w/w) in aqueous solution
Dimetyloamina
CAS No.: 124-40-3
Molecular Formula: (CH3)2NH
Formula Weight: 45.08
Flash Point: 15°(60°F)
Physical Form: Liquid in Ampoule
Density: 0.890
Refractive Index: 1.3700
Odour: Fish-like
Beilstein Reference: 605257
Merck Reference: 14,3228
UN No.: 1160
MDL No.: MFCD00008288
Formuła:
C₂H₇N Gęstość: 0,890 Temp. Zapłonu: 15 °C (60 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008288 Numer CAS: 124-40-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-697-4 Jednostka: 1160 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,3228 |