Dimetyloamina 40% in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
163670010
163670025
163670100
ACRO163670010EA
229
PLN
ACRO163670010
ACRO163670025
ACRO163670100
Dimetyloamina 40% in aqueous solution
Dimetyloamina
Formuła:
C₂H₇N Temp. topnienia: –37 °C Gęstość: 0,89 g/cm³ Temp. Zapłonu: –18 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008288 Numer CAS: 124-40-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-697-4 Jednostka: 1160 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HCl | 39.0 to 41.0 % |