Trimetyloamina 25% (w/w) roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
W324108-10KG-K
W324108-1KG-K
W324108-20KG-K
W324108-5KG-K
SIALW324108-10KG-KEA
1230
PLN
SIALW324108-10KG-K
SIALW324108-1KG-K
SIALW324108-20KG-K
SIALW324108-5KG-K
Trimetyloamina 25% (w/w) roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Trimetyloamina
Formuła:
C₃H₉N Temp. Wrzenia: 30 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –3 °C Gęstość: 0,85…0.9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008327 Numer CAS: 75-50-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-875-0 Jednostka: 1297 ADR: 3,II |