Kwas szczawiowy 5% (w/v) in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethanedioic acid
35619.K2
35619.K7
35619.K2EA
475
PLN
35619.K2
35619.K7
Kwas szczawiowy 5% (w/v) in aqueous solution
Kwas szczawiowy
Molecular Formula: HO2CCO2H
Formula Weight: 90.04
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002573
Formuła:
C₂H₂O₄ MW: 90.04 g/mol Temp. Wrzenia: 365 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002573 Numer CAS: 144-62-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-634-3 Jednostka: 3265 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 13,06980 |