Kwas chlorowodorowy 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® volumetric solution
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
310701.1000EA
267
PLN
310701.1000
310701.5000
Kwas chlorowodorowy 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® volumetric solution
Kwas chlorowodorowy
Formuła:
HCl Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 1789 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer | 3.984 - 4.016 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |