Drukuj
kwas glikolowy 70% 70, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
MQ200
8.14662.1000 8.14662.5000 8.14662.9026
8.14662.1000EA 734 PLN
8.14662.1000 8.14662.5000 8.14662.9026
kwas glikolowy 70% 70, Sigma-Aldrich®
kwas glikolowy
Formuła: C₂H₄O₃
MW: 76.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 266
Gęstość: 1.262 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004312
Numer CAS: 79-14-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-180-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,04511
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 10 °C
Boiling Point 112 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 27.5 hPa (25 °C)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material