Drukuj
kwas glikolowy ≥70% do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14186.1000 8.14186.9025
8.14186.1000EA 185 PLN
8.14186.1000 8.14186.9025
kwas glikolowy ≥70% do syntezy, Sigma-Aldrich®
kwas glikolowy
Formuła: C₂H₄O₃
Gęstość: 1,262 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004312
Numer CAS: 79-14-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-180-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 10 °C
Boiling Point 112 °C (1013 hPa)
Density 1.262 g/cm3 (20 °C)
pH 0.1 (H2O, 25 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material