Drukuj
Kwas chlorowodorowy 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® Volumetric
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
5050.5000EA 870 PLN
5050.5000 5050.1000
Kwas chlorowodorowy 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® Volumetric
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 0
Jednostka: 1789
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer 2.95 - 3.05 mol/l