kwas glikolowy ∼66 - 70% in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
L14980.AP
L14980.0F
L14980.APEA
205
PLN
L14980.AP
L14980.0F
kwas glikolowy ∼66 - 70% in aqueous solution
kwas glikolowy
CAS No.: 79-14-1
Molecular Formula: C2H4O3
Formula Weight: 76.05
Flash Point: None
Refractive Index: 1.411
Odour: Sweet
Boiling Point: 112°
Beilstein Reference: 1209322
Merck Reference: 14,4498
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004312
Formuła:
C₂H₄O₃ MW: 76.05 g/mol Temp. Wrzenia: 112 °C Gęstość: 1.270 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004312 Numer CAS: 79-14-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-180-5 Jednostka: 3265 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,4498 |