Drukuj
kwas glikolowy 70% 70%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
411030010 411032500 411030250
ACRO411030010EA 198 PLN
ACRO411030010 ACRO411032500 ACRO411030250
kwas glikolowy 70% 70%
kwas glikolowy
Formuła: C₂H₄O₃
MW: 76.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 266
Temp. topnienia: 10 °C
Gęstość: 1.27 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004312
Numer CAS: 79-14-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-180-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,04511
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to light amber Solution
Titration with NaOH 65 to 72 % w/w
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)