Drukuj
Kwas chlorowodorowy 3.571 mol/l (N/0.28), AVS TITRINORM volumetric solution
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
5610.1000EA 201 PLN
5610.1000 5610.9010
Kwas chlorowodorowy 3.571 mol/l (N/0.28), AVS TITRINORM volumetric solution
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II