Drukuj
Kwas chlorowodorowy 2.0 M HCl (2.0N) roztwór volumetryczny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
35327-1L 35327-10L-VP
35327-1LEA 327 PLN
35327-1L 35327-10L-VP
Kwas chlorowodorowy 2.0 M HCl (2.0N) roztwór volumetryczny, Fluka™
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Gęstość: 1,04 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective