Drukuj
Kwas chlorowodorowy 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Uwaga
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
1.10165.9025 1.10165.2500 1.10165.9190
1.10165.9025EA 0 PLN
1.10165.9025 1.10165.2500 1.10165.9190
Kwas chlorowodorowy 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable