Drukuj
Kwas chlorowodorowy 0.5 M HCl (0.5N) Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
318957-2L 318957-500ML
318957-2LEA 448 PLN
318957-2L 318957-500ML
Kwas chlorowodorowy 0.5 M HCl (0.5N) Volumetric, Fluka™
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Wrzenia: >100 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 0.4900 - 0.5100 N
Traceable to NIST SRM effective