Drukuj
Kwas chlorowodorowy 0.2 M HCl (0.2N) 97 Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
343102-2L 343102-500ML
343102-2LEA 665 PLN
343102-2L 343102-500ML
Kwas chlorowodorowy 0.2 M HCl (0.2N) 97 Volumetric, Fluka™
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1.0 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Jednostka: 1789
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (trubidity) complying
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Traceable to NIST SRM effective
Assay 0.1900 - 0.2100 N