Drukuj
Kwas chlorowodorowy 0.05 mol/l (0.05 N) Volumetric
Dostawca: REAGECON
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H20051 H20055
REGEH20051EA 169 PLN
REGEH20051 REGEH20055
Kwas chlorowodorowy 0.05 mol/l (0.05 N) Volumetric
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Gęstość: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 III