Drukuj
EDTA sól disodowa 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM for hardness of water determinations
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
28662.290EA 236 PLN
28662.290 28662.370
EDTA sól disodowa 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM for hardness of water determinations
EDTA sól disodowa
1ml = 5.6° dH/100 H₂O
Formuła: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070672
Numer CAS: 139-33-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-358-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed